Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de Legionella en látex
Descripción
Diferencie rápidamente y confirme la identidad de los serogrupos predominantes de legionela cultivados en medios selectivos por aglutinación de látex con la prueba de legionela en látex Thermo Scientific™.
Utilice esta prueba de aglutinación con látex para la identificación de la especies de Legionella cultivadas predominante en medios en placas de pacientes que se sospechaba con sospecha de legionelosis o de fuentes ambientales. La prueba permite la identificación separada del serogrupo y los serogrupos 1 y de serogrupos 2-14 de Legionella pneumophila y la detección de otras siete especies de Legionella que se han relacionado con la enfermedad humana.
Las partículas de látex azul sensibilizado con anticuerpos se aglutinan en presencia de antígenos de la pared celular específicos de legionela para formar grumos visibles.
Los siguientes productos están disponibles para su uso con la prueba para legionale en látex y se venden por separado:
Reactivo de prueba para los serogrupos 1 de Legionella pneumophila (ref. DR0801M)
Reactivo de prueba para los serogrupos 2-14 de Legionella Pneumophila (ref. DR0802M)
Reactivo de prueba para de la especie Legionella (ref. DR0800M)—Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei y Legionella anisa
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Las partículas de látex azul sensibilizado con anticuerpos se aglutinan en presencia de antígenos de la pared celular específicos de legionela para formar grumos visibles.
Los siguientes productos están disponibles para su uso con la prueba para legionale en látex y se venden por separado:
Reactivo de prueba para los serogrupos 1 de Legionella pneumophila (ref. DR0801M)
Reactivo de prueba para los serogrupos 2-14 de Legionella Pneumophila (ref. DR0802M)
Reactivo de prueba para de la especie Legionella (ref. DR0800M)—Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei y Legionella anisa
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Reactivo de prueba de especies de Legionella |
| Analitos detectables | Legionella |
| Tipo de muestra | Fuente ambiental |
| Tipo | Kit de prueba de Legionella en látex |
| Cantidad | Kit para 50 pruebas |