Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de Legionella GVPC
Descripción
Aísle Legionella de muestras clínicas y ambientales con el agar selectivo de Legionella GVPC Thermo Scientific™, un medio selectivo conforme a ISO que muestra una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos tanto de muestras ambientales como clínicas.
La Legionella es un bacilo aerobio, móvil, nutricionalmente exigente, pleomorfo y gramnegativo que requiere factores de crecimiento especiales en los medios de cultivos para crecer.La transmisión se produce a través de la aerosolización o aspiración de agua contaminada, no de una persona a otra.La legionelosis hace referencia a dos síndromes clínicos distintos, la enfermedad del legionario, que se manifiesta con más frecuencia como neumonía grave, y la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad de tipo vírico, aguda, febril y autolimitada.’Se han caracterizado más de 40 especies de Legionella. Sin embargo, la Legionella pneumophila sigue siendo el agente etiológico más frecuente de la enfermedad del legionario.La Legionella se puede aislar a partir de secreciones de las vías respiratorias de todos los tipos de líquidos corporales estériles, como sangre y material de biopsia.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios.Para obtener más información, consulte al representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios.Para obtener más información, consulte al representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a la norma ISO 11731-2 |
| Color | Negro/opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de medios | Agar selectivo de Legionella GVPC |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |