Learn More
Thermo Scientific™ Legionella BMPA Selective Agar
Código de producto. p-7000003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar selectivo de Legionella BMPA
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
12932568 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar selectivo de Legionella BMPA Reino Unido paquete de 10
13285349 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar selectivo de Legionella BMPA Alemania paquete de 10
2 options
Código de producto. 12932568
Marca: Thermo Scientific™ PO0324A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aísle la Legionella de muestras clínicas con un medio microbiológico selectivo que produce una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos.
Aísle la Legionella de muestras clínicas utilizando el medio selectivo para Legionella BMPA Thermo Scientific™, un medio selectivo que muestra una recuperación óptima de Legionellaceae en periodos de incubación cortos tanto de muestras ambientales como clínicas.
Legionella are aerobic, motile, nutritionally fastidious, pleomorphic, gram-negative rods that require special growth factors in culture media to grow. Transmission occurs through aerosolization or aspiration of contaminated water, not person-to-person. Legionellosis refers to two distinct clinical syndromes: Legionnaires’ disease, which most often presents as severe pneumonia, and Pontiac fever, which is an acute, febrile, self-limiting, viral-like illness. Over forty species of Legionella have been characterized; however, Legionella pneumophila remains the most prevalent etiological agent of Legionnaires’ disease. Legionella can be isolated from respiratory tract secretions of all types, sterile body fluids such as blood, and biopsy material.
This product may not be available in all countries or territories. Please consult your local representative for availability.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro/opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar selectivo de Legionella BMPA
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.