Learn More
Thermo Scientific™ Paquete de centrífuga para cultivo celular Legend XFR TX-1000
Descripción
Includes
Sorvall Legend XFR, refrigerado, 230 V, 50/60 Hz (n.º de cat.: 75004538); rotor TX-1000, Slide Coat (n.º de cat.: 75003017); cestillos TX-1000 (juego de 4) (n.º de cat.: 75003001); tapas de biocontención ClickSeal TX-1000 (juego de 4) (n.º de cat.: 75007309); adaptador, 50 ml cónico (n.º de cat.: 75003674); adaptador, 24 x 15 ml, BIOFlex HC (n.º de cat.: 75007306)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Paquete de centrífuga para cultivo celular Legend XFR TX-1000 |
| Incluye | Sorvall Legend XFR, refrigerado, 230 V, 50/60 Hz (n.º de cat.: 75004538); rotor TX-1000, Slide Coat (n.º de cat.: 75003017); cestillos TX-1000 (juego de 4) (n.º de cat.: 75003001); tapas de biocontención ClickSeal TX-1000 (juego de 4) (n.º de cat.: 75007309); adaptador, 50 ml cónico (n.º de cat.: 75003674); adaptador, 24 x 15 ml, BIOFlex HC (n.º de cat.: 75007306) |