Descripción
- Para usar a la izquierda
- Incluye enchufe de silicona
- Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con enchufe de silicona de 10 l, izquierdo |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER serie FD |
| Material | Acero |
| Tipo | Accesorio, orificio de acceso |
| Para utilizar con (aplicación) | Sujetar con |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |