Learn More
BINDER™ Orificio de acceso izquierdo (10 mm)
Código de producto. 16404159 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER FDL 115
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16404159 Cámaras BINDER FDL 115 cada uno
1 options
Código de producto. 16404159
Marca: BINDER™ 80121277
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con: FDL 115
  • Para usar a la izquierda
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con tapón de silicona - 10 mm, izquierdo
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER FDL 115
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 10 mm