Learn More
UVP Placa de luz blanca LED para generadores de imágenes UVP
Descripción
- Vea autorradiografías, así como tinciones con azul de Coomassie y plata
- Dimensiones: (28 × 28 cm, pr. × al)
- Para su uso con el generador de imágenes UVP™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para la adquisición de imágenes colorimétricas en el cuarto oscuro a través de una luz blanca retroiluminada uniforme |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con los generadores de imágenes UVP™ |
| Tipo de producto | Placa de luz UV |