Learn More
Syngene™ Módulo LED para el sistema Gbox Chemi de Syngene
Tienda Syngene Productos
Click to view available options
Longitud de onda:
465nm
520nm
635nm
740nm
Color:
Azul
Infra Rojo
Rojo
Verde
Tipo de producto:
Módulo LED
Módulo LED, multiplexing
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas Gbox Chemi |
| Cantidad | 2 |
| Longitud de onda | 635nm |
| Tipo de producto | Módulo LED, multiplexing |