Learn More
Syngene™ Módulo LED para el sistema Gbox Chemi de Syngene
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15849962 Tienda Syngene Productos
Click to view available options
Longitud de onda:
465nm
520nm
635nm
740nm
Color:
Azul
Infra Rojo
Rojo
Verde
Tipo de producto:
Módulo LED
Módulo LED, multiplexing
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15849962
Marca: Syngene™ LEDIR740M x 2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Módulo LED de Syngene™ para el sistema Gbox Chemi de Syngene para inmunotransferencia con fluorescencia
Especificaciones
Color Infra Rojo
Para utilizar con (equipo) Sistemas Gbox Chemi
Cantidad 2
Longitud de onda 740nm
Tipo de producto Módulo LED, multiplexing