Learn More
BINDER™ Barras de luz LED
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 cm
50 cm
90 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 2 unidades
- Incluye material de fijación
- Unidad de control para 4 tiras de luz máx.
- 100-240 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Barras de luz LED: juego básico 500, longitud de 50 cm, juego básico compuesto por 2 paq., material de fijación, unidad de control para un máx. de 4 tiras luminosas, de 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (equipo) | Series de cámaras BINDER KBF, KMF, KBF-S, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720, KT 115, KT 170 |
| Iluminación | LED |
| Material | Plástico |
| Tipo | Basic Set LED 500mm |
| Incluye | 4 tiras de luz con material de fijación |
| Longitud (imperial) | 19.7 in. |
| Longitud (métrico) | 50 cm |
| Tensión | 100/240 V |