Learn More
BINDER™ Barras de luz LED
Código de producto. 15689518 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 cm
50 cm
90 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15689518 30 cm cada uno
15699518 50 cm cada uno
15609528 90 cm cada uno
3 options
Código de producto. 15689518
Marca: BINDER™ 80121107
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandas de luz LED - Set básico 900, longitud 90 cm, Set básico compuesto de 2 piezas, material de fijación, unidad de control para un máximo de 4 bandas de luz, 100-240 V, 50/60 Hz
  • 2 unidades
  • Incluye material de fijación
  • Unidad de control para 4 tiras de luz máx.
  • 100-240 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Descripción Barras de luz LED: juego básico 300, longitud de 30 cm, juego básico compuesto por 2 paq., material de fijación, unidad de control para un máx. de 4 tiras luminosas, de 100 a 240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (equipo) Series de cámaras BINDER KT, KBF, KMF, KBF-S KB 53, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720
Iluminación LED
Material Plástico
Tipo Basic Set LED 300mm
Incluye 4 tiras de luz con material de fijación
Longitud (imperial) 11.8 in.
Longitud (métrico) 30 cm
Tensión 100/240 V