Descripción
- Juego de expansión formado por 2 unidades
- Material de fijación: clips
- Para ampliar el juego básico de barras de luz
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Barras de luz LED: juego de expansión 500, longitud de 50 cm, juego de expansión que consta de 2 paq., material de fijación; pinzas. Para ampliar el juego básico de barras de luz |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series KBF, KMF, KBF-S, KT 115, KT 170, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Barra de luz LED |
| Para utilizar con (aplicación) | Expansión del juego básico de barras de luz |
| Incluye | 2 unidades |
| Longitud (métrico) | 50 cm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 100/240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |