Learn More
BINDER™ Barras de luz LED
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 cm
50 cm
90 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Juego de expansión formado por 2 unidades
- Material de fijación: clips
- Para ampliar el juego básico de barras de luz
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Barras de luz LED: juego de expansión 900, longitud de 90 cm, juego de expansión que consta de 2 paq., material de fijación; pinzas. Para ampliar el juego básico de barras de luz |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER KB 400, KB 720, KB ECO720, KB ECO 1020, KBF-S 720, KBF-S 1020, KBF-S ECO 720, KBF-S ECO 1020, KBF 720, KBF 1020, KMF 720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Barra de luz LED |
| Para utilizar con (aplicación) | Expansión del juego básico de barras de luz |
| Incluye | 2 unidades |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 100/240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |