Learn More
Agilent BioTek LED Cubes for Imaging Multi-Mode Reader
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Fuente de luz:
Cubo de LED de 390 nm
Cubo de LED de 655 nm
LED CY5
LED CY7
LED GFP/CFP
LED RFP
LED Red Texas
LED YFP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubo de luz LED |
| Para utilizar con (equipo) | Imaging Multi-Mode Reader |
| Fuente de luz | LED YFP |