Learn More
Lecitina, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4679606 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
11388999 100 g 100 g
11319009 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 11388999
Marca: MP Biomedicals 0210214780
Biología molecular, biología celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8030-76-0
Fórmula molecular C11H22NO8P
Sinónimo L-a-Phosphatidylcholine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lecithin
Color Amarillo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.27
Forma física Sólido