Learn More
Lecithin, MedChemExpress
Código de producto. 16468876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16468876 100 mg 100 miligramos
16492306 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16468876
Marca: Medchem Express HYB2235
MedChemExpress Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Spécification
Nombre del producto químico o material Lecithin
CAS 8002-43-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C42H80NO8P
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (4.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OCC[N+](C)(C)C)[O-]
Peso molecular (g/mol) 758.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 758.06
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.