Learn More
Lecithin, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Descripción
Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lecithin |
| CAS | 8002-43-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H80NO8P |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (4.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=P(OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OCC[N+](C)(C)C)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 758.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 758.06 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.