Learn More
Sperian™ Guantes de látex Electrosoft Honeywell™
Código de producto. p-8010170
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Máximo 26 500 voltios
Máximo 500 voltios
Tamaño:
7
8
9
10
Tipo de producto:
Guantes de clase 00
Guantes de clase 3
Grosor (métrico):
0,5 mm
2,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño Tipo de producto Grosor (métrico) unitSize
12667553 Máximo 500 voltios 10 Guantes de clase 00 0,5 mm cada uno
12687553 Máximo 500 voltios 7 Guantes de clase 00 0,5 mm cada uno
12697553 Máximo 500 voltios 8 Guantes de clase 00 0,5 mm cada uno
12607563 Máximo 500 voltios 9 Guantes de clase 00 0,5 mm cada uno
12697583 Máximo 26 500 voltios 10 Guantes de clase 3 2,9 mm cada uno
5 options
Código de producto. 12667553
Marca: Sperian™ 209190310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dielectric latex gloves to protect against electrical risks from 500 to 3600 volts, depending on model. Sperian™ Honeywell™ Electrosoft Latex Gloves have an ergonomic shape and lightly powdered interior to make gloves easy to slip on and off.
  • Rebordes enrollados o cortados
  • Necesario combinarlos con guantes de cuero para que proporcionen protección mecánica
  • La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
  • Recomendados para los sectores del transporte, los servicios públicos y la energía eólica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige
Tipo de producto Guantes de clase 00
Tamaño 10
Grosor (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Máximo 500 voltios
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 36 mm