missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sperian™ Guantes de látex Electrosoft Honeywell™

Código de producto. 12697553
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Máximo 26 500 voltios
Máximo 500 voltios
Tamaño:
7
8
9
10
Tipo de producto:
Guantes de clase 00
Guantes de clase 3
Grosor (métrico):
0,5 mm
2,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño Tipo de producto Grosor (métrico) unitSize
12697553 Máximo 500 voltios 8 Guantes de clase 00 0,5 mm cada uno
12667553 Máximo 500 voltios 10 Guantes de clase 00 0,5 mm cada uno
12687553 Máximo 500 voltios 7 Guantes de clase 00 0,5 mm cada uno
12607563 Máximo 500 voltios 9 Guantes de clase 00 0,5 mm cada uno
12697583 Máximo 26 500 voltios 10 Guantes de clase 3 2,9 mm cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12697553

Marca: Sperian™ 209190308

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dielectric latex gloves to protect against electrical risks from 500 to 3600 volts, depending on model. Sperian™ Honeywell™ Electrosoft Latex Gloves have an ergonomic shape and lightly powdered interior to make gloves easy to slip on and off.

  • Rebordes enrollados o cortados
  • Necesario combinarlos con guantes de cuero para que proporcionen protección mecánica
  • La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
  • Recomendados para los sectores del transporte, los servicios públicos y la energía eólica
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Beige
Tipo de producto Guantes de clase 00
Tamaño 8
Grosor (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Máximo 500 voltios
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 36 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.