Learn More
Sperian™ Guantes de látex Electrosoft Honeywell™
Descripción
- Rebordes enrollados o cortados
- Necesario combinarlos con guantes de cuero para que proporcionen protección mecánica
- La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
- Recomendados para los sectores del transporte, los servicios públicos y la energía eólica
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Beige |
| Tipo de producto | Guantes de clase 00 |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Máximo 500 voltios |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 36 mm |