Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca estrecha a prueba de fugas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11775383 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
< 59,1/ml
< 118,3/ml
< 236,5/ml
473 ml
946 ml
Acabado del cuello:
20-410
24-410
28-410
38-430
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
11775383 473 ml 28-410 paquete de 48
11735383 30 ml 20-410 paquete de 72
11745383 < 59,1/ml 20-410 paquete de 72
11755383 < 118,3/ml 24-410 paquete de 72
11765383 < 236,5/ml 24-410 paquete de 72
11785383 946 ml 38-430 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11775383
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
  • HDPE translúcido
  • Cuello estrecho
  • El borde antigoteo garantiza una dispensación limpia y segura
  • Tapones roscados sin revestimiento acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 473 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 473 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 28-410
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Tipo de producto Frasco de boca estrecha a pruega de fugas
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-410 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca