Especificaciones
| Capacidad | 8 oz. (59,1 ml) |
| Capacidad (métrico) | < 236,5/ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Acabado del cuello | 24-410 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Tipo de producto | Frasco de boca estrecha |
| Revestimiento del tapón | Sin septum |
| Mostrar más |