Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca estrecha a prueba de fugas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11755383 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
< 59,1/ml
< 118,3/ml
< 236,5/ml
473 ml
946 ml
Acabado del cuello:
20-410
24-410
28-410
38-430
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. 11755383
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
  • HDPE translúcido
  • Cuello estrecho
  • El borde antigoteo garantiza una dispensación limpia y segura
  • Tapones roscados sin revestimiento acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz. (59,1 ml)
Capacidad (métrico) < 118,3/ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 24-410
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Tipo de producto Frasco de boca estrecha a pruega de fugas
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-410 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca