Learn More
Alambre de plomo, 0,75 mm de diámetro, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
11490091 2 m 2 metros
11400101 10 m 10 metros
2 options
Código de producto. 11490091
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044809.G2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead wire
Color Gris
Nombre de nota 0.75mm (0.03 in.) dia.
Cantidad 2 m
Olor Odorless
Peso ≈5g/m
Formulario Alambre, ≈5 g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead wire
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.