Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soportes para vasos de precipitados/matraces con peso
Código de producto. p-8007855 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño:
6 mm
8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11376374
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F183090250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte con peso sujeta los vasos de precipitados o matraces firmemente con cuatro puntas de acero inoxidable con aletas.
  • Peso en el anillo de plomo con revestimiento de vinilo fijado bajo el soporte
  • Mantiene el recipiente sumergido en agua
  • Proporciona un centro de gravedad bajo
  • Permite que el agua circule por debajo del vaso de precipitados o matraz
  • Se puede utilizar en líquido hirviendo hasta a 135°C (275°F) durante 1 hora
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de precipitados
Color Rojo
Material Plomo
Para utilizar con (aplicación) Vasos de precipitados y matraces de 250 ml
Cantidad 1 unidad
Tamaño 8 cm
Intervalo de temperatura (métrico) 135 °C
Peso (métrico) 340 g