Learn More
Estaño y plomo, aleación de soldadura, 1,6 mm de diámetro, con núcleo de colofonia, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
113 g
225 g
Tamaño de la unidad:
113 g
225 g
11379427 113 g 113 g
11389427 225 g 225 g
2 options
Código de producto. 11379427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041024.TB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Tin, Solder Alloy
Nombre de nota 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pb:Sn; 50:50 wt%
Cantidad 113 g
Formulario Sólido
Número MDL MFCD00798549
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.