Learn More
Solución estándar de plomo, para AAS, 1mg/ml de Pb en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
500 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead standard solution |
| Nombre de nota | 1 mg/ml Pb in 2% HNO3 |
| Envase | Frasco de plástico |
| CAS | 10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Densidad | 1.0200g/mL |
| Gravedad específica | 1.02 |
| Forma física | Polvo o cristales |
| Fórmula molecular | N2O6Pb |
| Concentración | 997 to 1003 μg/mL of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C) |
| Número MDL | MFCD00011153 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.