Learn More
Solución de metal estándar de plomo 10 000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | 134050 |
| pH | 1 |
| Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead solution 10 000 ppm
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.