Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Pb | 1000μ g/g |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead Oil Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 7439-92-1, 64742-65-0 |
| Certificado de análisis | With Certificate of Analysis. |
| % mín. CAS | 0.5, 99.5 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| % máx. CAS | 0.5, 99.5 |
| Fórmula molecular | Pb |
| Número MDL | MFCD00134050 |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1000 ug/g Lead in Base Oil 75
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Lead from Lead Oxide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio