Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Láminas de plomo con revestimiento de vinilo Vikem
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Las hojas pueden doblarse en cilindros, curvas en S, curvas en U o torcerse para sostener distintos tipos de recipientes
- El revestimiento de vinilo Vikem™ evita que el plomo deje marcas en el equipo
- Las láminas de plomo revestidas tienen un grosor de 2,2 mm (0,085 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de agua |
| Tipo | Lámina de plomo |
| Para utilizar con (aplicación) | Estabilización de equipo de laboratorio |
| Material | Plomo recubierto de vinilo |
| Tamaño | 8 x 24 pulg |
| Longitud (imperial) | 8 pulg |
| Longitud (métrico) | 20,3 cm |