Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Láminas de plomo con revestimiento de vinilo Vikem
Código de producto. 11711963 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5,1 cm
20,3 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11711963 20,3 cm cada uno
11731963 5,1 cm cada uno
2 options
Código de producto. 11711963
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F183210824
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Láminas de plomo suaves para estabilizar equipos de laboratorio en baños de agua o cualquier aplicación en la que se necesite peso adicional
  • Las hojas pueden doblarse en cilindros, curvas en S, curvas en U o torcerse para sostener distintos tipos de recipientes
  • El revestimiento de vinilo Vikem™ evita que el plomo deje marcas en el equipo
  • Las láminas de plomo revestidas tienen un grosor de 2,2 mm (0,085 pulgadas)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de agua
Tipo Lámina de plomo
Para utilizar con (aplicación) Estabilización de equipo de laboratorio
Material Plomo recubierto de vinilo
Tamaño 8 x 24 pulg
Longitud (imperial) 8 pulg
Longitud (métrico) 20,3 cm