Learn More
Varilla de plomo, 12,7 mm de diámetro, Puratronic™, 99,9998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048723
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
210 g
4 x 210 g
Tamaño de la unidad:
210 g
50 g
840 g
11351119 50 g 50 g
11341119 210 g 210 g
11331119 4 x 210 g 840 g
3 options
Código de producto. 11351119
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011346.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead rod
Color Gris
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia., May be in multiple pieces
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Peso ≈3.5cm/50g
Formulario Varilla, ≈3,5 cm/50 g, puede estar en múltiples piezas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9998%
Grado Puratronic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead rod
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .