Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Anillo de plomo
Código de producto. p-8007854 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
102 mm
114 mm
Diámetro interior (métrico):
56 mm
71 mm
Para utilizar con (equipo):
Para viales de 1000 a 4000 ml
Para viales de 500 a 2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
11387174 102 mm 56 mm Para viales de 500 a 2000 ml cada uno
10344281 114 mm 71 mm Para viales de 1000 a 4000 ml cada uno
2 options
Código de producto. 11387174
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F183070015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja y estabilice instrumental de vidrio caro con estos anillos de plomo con revestimiento de vinilo Vikem™. Los anillos de plomo Bel Art™ son resistentes a productos químicos.
  • Anillos de plomo cerrados con Vikem™ resistente a productos químicos
  • Ideal para estabilizar matraces Erlenmeyer, aforados y de cuello recto
Especificaciones
Material Plomo
Para utilizar con (equipo) Para viales de 500 a 2000 ml
Cantidad 1 unidad
Diámetro exterior (métrico) 102 mm
Tipo de producto Anillo de plomo
Diámetro interior (métrico) 56 mm