Learn More
Plomo, Pb natural, solución estándar plasmática, Specpure™, Pb natural 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426875
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15426875 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15426875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045278.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead, 57Fe, plasma standard solution
Nombre de nota Natural Pb 100μg/mL
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00134050
Número UN UN3264
Cantidad 50 mL
Grado Specpure
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead, Natural Pb, plasma standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .