Learn More
Óxido de titanio plomo lantano y circonio, precursor polimérico, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead lanthanum zirconium titanium oxide |
| Nombre de nota | Polymeric precursor |
| Color | Marrón |
| Forma física | Líquido viscoso |
| Cantidad | 5 g |
| Número MDL | MFCD02684260 |
| Número UN | UN1993 |
| Información de solubilidad | Soluble in hexane, toluene and alcohol |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |