Learn More
Óxido de plomo(IV), +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10480681 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Förpackningsstorlek
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
10480681 500 g Frasco de vidrio 500 g
10246320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10092960 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10350544 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
4 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10480681
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 217535000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Lead(IV) oxide
Punto de fusión 290°C
Nombre de nota p.a.
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal PbO2
Fieser 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282
Índice Merck 15, 5462
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hcl and glacial acetic acid,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dioxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.