Learn More
Lingote de plomo, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead |
| Color | Gris |
| Aspecto | Gray ingot |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
| Formulario | Lingote |
Seguridad y manipulación
- Lead ingot
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.