Learn More
Óxido de circonio y plomo(II), Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11385047 10 g 10 g
11375047 50 g 50 g
15446345 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11385047 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040754.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12060-01-4
Fórmula molecular O3PbZr
Peso molecular (g/mol) 346.421
Número MDL MFCD00016275
Clave InChI RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
Nombre IUPAC dioxido(oxo)circonio;plomo(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Lead(II) zirconium oxide
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.42
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 7.0 g/mL