Learn More
Óxido de circonio y plomo(II), 99,7 % (base metálica sin Hf), Hf 1 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11356988 100 g 100 g
11366988 500 g 500 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11356988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014682.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
It is practically applied in the area of electroceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-01-4
Fórmula molecular O3PbZr
Peso molecular (g/mol) 346.421
Número MDL MFCD00016275
Clave InChI RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
Nombre IUPAC dioxido(oxo)circonio;plomo(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) zirconium oxide
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf), Hf 1 % máx.
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in all solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.42
Porcentaje de pureza 99.7%
Olor Odorless
Densidad 7.0 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead zirconium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .