Learn More
Óxido de titanio y plomo(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303837 50 g 50 g
11393827 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035671.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-00-3
Fórmula molecular O3PbTi
Peso molecular (g/mol) 303.064
Número MDL MFCD00011159
Clave InChI NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
Nombre IUPAC dioxido(oxo)titanio;plomo(2+)
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) titanium oxide
Color Amarillo
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.09
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 7.520 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) titanium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .