Learn More
Óxido de titanio y plomo(II), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049362
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
11387737 100 g 100 g
11397737 500 g 500 g
11307747 2 kg 2 Kg
3 options
Código de producto. 11387737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014139.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Lead(II) titanium oxide is widely used in ceramic capacitor, ceramic filters, PTC thermal resistor, pressure sensitive resistor and the performance of transducer field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-00-3
Fórmula molecular O3PbTi
Peso molecular (g/mol) 303.064
Número MDL MFCD00011159
Clave InChI NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
Nombre IUPAC dioxido(oxo)titanio;plomo(2+)
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) titanium oxide
Color Amarillo
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 100 g
Número UN UN3288
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 7.520 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) titanium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .