Learn More
Tetrafluoroborato de plomo(II), líquido incoloro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334947 1 kg 1 Kg
11344947 3 x 1 kg 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041956.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza en el galvanizado de estaño-plomo
Used in tin-lead electroplatingLead(II) tetrafluoroborate is used as a catalyst involved in calixarene formation through hydrogen-bonded dimmers and in the preparation of linear polyesters. It is involved in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator. It is an electroplating solution for coating metal objects with lead and curing agent for epoxy resins. Further, it is used in printing lines, tin-lead alloy plating, lead soldering and also as a circuit board tin-lead alloy plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13814-96-5
Fórmula molecular B2F8Pb
Peso molecular (g/mol) 380.80
Número MDL MFCD00016270
Clave InChI UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate
PubChem CID 12598180
SMILES [Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) tetrafluoroborate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC λ²-lead(2+) bis(tetrafluoroboranuide)
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.81
Olor Odorless
Densidad 1.62
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lead(II) tetrafluoroborate