Learn More
Plomo(II) tartrato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7082107
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11469543
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12388.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como materia prima en química orgánica para la síntesis de otras moléculas quirales. El ácido ha servido en las industrias de la agricultura y del metal como un agente quelante para la complexación de micronutrientes.
Solubilidad
Soluble en ácido nítrico diluido, álcali, ácido de oxidación de hidrógeno amónico y ácido tartárico solución de amonio, insoluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 815-84-9
Fórmula molecular C4H4O6Pb
Peso molecular (g/mol) 355.27
Número MDL MFCD00043282
Clave InChI AYPZCTCULRIASE-ZVGUSBNCSA-L
Sinónimo unii-x5kmm6t3a6, lead tartrate, x5kmm6t3a6, lead tartrate pbc4h4o6, lead ii tartrate 1:1, lead tartrate van, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, lead 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-r-r*,r*-, lead 2+ salt 1:1, +-l-tartaric acid lead ii salt, tartaric acid, lead 2+ salt 1:1 8ci
PubChem CID 101283265
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato; plomo(2 +)
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead (II) tartrate
Densidad 2.53
Cantidad 25 g
Número UN UN2291
Información de solubilidad Soluble in dilute nitric acid,alkali,acid ammonium hydrogen oxidation and tartaric acid ammonium solution,insoluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.27
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) tartrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .