Learn More
Sulfuro de plomo(II), 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1281.1°C |
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) sulfide |
| Punto de fusión | 1113.9°C |
| Cantidad | 5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 78% min. (Pb) |
| Índice Merck | 15,5476 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nitric acid |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.26 |
| Porcentaje de pureza | 90% |
| Grado | Pure |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) sulfide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.