Learn More
Sulfato de plomo(II), uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
11490051 100 g 100 g
11400061 500 g 500 g
11480051 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 11490051
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044784.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para uso en pigmentos, baterías galvánicas, litografía
Lead(II) sulfate is used in pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics. It is also used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-14-2
Fórmula molecular O4PbS
Peso molecular (g/mol) 303.256
Número MDL MFCD00011166
Clave InChI KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
Nombre IUPAC plomo(2+);sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) sulfate
Punto de fusión 1170°C
Color Blanco
Forma física Polvo/masa
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Partially soluble in water,dilute HCl and HNO3. Soluble in sodium hydroxide,ammonium acetate or tartrate,concentrated hydriodic acid. Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.25
Grado Reactivo
Olor Odorless
Aspecto White powder/lump
Densidad 6.2 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .