Learn More
Sulfato de plomo(II), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048516
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11366807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010730.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-14-2 | O4PbS | 303.256 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-14-2
Fórmula molecular O4PbS
Peso molecular (g/mol) 303.256
Número MDL MFCD00011166
Clave InChI KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
Nombre IUPAC plomo(2+);sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) sulfate
Punto de fusión 1170°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5420
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.25
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 6.2 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .