Learn More
Nitrato de plomo(II), polvo blanco, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824786
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Código de producto. 11386797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010727.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Employed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters, coatings of photothermographic paper, gold cyanidation and pyrotechnics. Finds application in supramolecular chemistry. Strong oxidizing agent, and an alternative to the Sommelet reaction for the oxidation of benzylic halides to aldehydes. Used in the preparation of isothiocyanates from dithiocarbamates. Scavenger of bromide in nucleophilic substitution reactions. Manufacture of dinitrogen tetroxide in indurtrial scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-74-8
Fórmula molecular N2O6Pb
Peso molecular (g/mol) 331.20
Número MDL MFCD00011153
Clave InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) nitrate
Punto de fusión 470°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Información de solubilidad soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol.
Nombre IUPAC plomo(2+); dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.2
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.53
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dinitrato de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .