Learn More
Nitrato de plomo(II), certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073265 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
500 GR
10743801 250 g 250 GR
10335760 500 g 500 GR
10080230 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 10743801
Marca: Fisher Chemical L/1500/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10099-74-8
Fórmula molecular N2O6Pb
Peso molecular (g/mol) 331.20
Número MDL MFCD00011153
Clave InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 470°C
Color Blanco
pH 3 to 4
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC plomo(2+); dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.2g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo