Learn More
Nitrato de plomo(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lead(II) nitrate is employed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters and coatings of photothermographic paper. It is utilized to improve the leaching process in the gold cyanidation. It finds applications as a lead paint as well as a source of dinitrogen tetroxide. As an oxidant, it is used in the oxidation of benzylic halides to aldehydes in organic synthesis. It is also used in the preparation of dithiocarbamates from isothiocyanates. It acts as a scavenger of bromide in nucleophilic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El nitrato de plomo(II) se emplea en aplicaciones industriales como la estabilización térmica en nailon y poliésteres y revestimientos de papel fototermográfico. Se utiliza para mejorar el proceso de lixiviación en la cianuración del oro. Se aplica como pintura de plomo, y también como fuente de tetróxido de dinitrógeno. Como oxidante, se utiliza en la oxidación de haluros bencílicos a aldehídos en la síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de ditiocarbamatos a partir de isotiocianatos. Actúa como un eliminador de bromuro en las reacciones de sustitución nucleofílica.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en ácido nítrico. Apenas soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes reductores fuertes, materiales orgánicos y metales en polvo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) nitrate |
| Punto de fusión | 470°C |
| Cantidad | 2500 g |
| Número UN | UN1469 |
| Índice Merck | 14,5414 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.2 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 4.53 |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) nitrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .