Learn More
Yoduro de plomo (II), ultra seco, polvo amarillo, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781964
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11458410
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044314.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Yoduro de plomo (II), ultra seco, I2Pb, número CAS-10101-63-0, blei ii-iodid, diyodo-, e2-plumbano, HSDB 636, diyoduro de plomo, yoduro de plomo II, yoduro de plomo PbI2, PbI2, yoduro plúmbico, yodato de plomo, 100 g, 99,999 % (base metálica), 954 °C, amarillo, 6,16, clase de DOT:6.1; grupo de embalaje:III, 233-256-9, 461
Lead(II) iodide is used as a detector material for high energy photons including x-rays and gamma rays. It is used in photography, printing, mosaic gold, and bronzing. It exhibits ferroelastic properties and has efficiency in stopping X-ray and gamma ray, which provides excellent environmental stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-63-0
Fórmula molecular I2Pb
Peso molecular (g/mol) 461.00
Número MDL MFCD00011163
Clave InChI RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
Nombre IUPAC Diyoduro de plomo (2+)
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 954°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) iodide, ultra dry
Punto de fusión 402°C
Color Amarillo
Forma física Polvo, gránulos de malla –10
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 461
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 6.16 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .